Learn More
Phthalocyanin-Mangan(II)-Komplex, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11313728
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Phthalocyanin-Mangan(II)-Komplex, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313728
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11313728
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039309.03
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14325-24-7
Summenformel C32H16MnN8
Molekulargewicht (g/mol) 567.474
MDL-Nummer MFCD00049821
InChI-Schlüssel ICIFYHOILPYQKB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6508743
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2[N-]3.[Mn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) phthalocyanine
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in pyridine,chloronaphthalene,and conc. sulfuric acid. Insoluble in water.
Formelmasse 567.47
Physikalische Form Kristallin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP03J022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number039309.03
ChargennummerC30S058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039309.03,039309.06
ChargennummerI14U005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039309.03,039309.06
ChargennummerN09B022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039309.03,039309.06
ChargennummerD19K25 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number039309.03,039309.06
Name des Produkts
Phthalocyanin-Mangan(II)-Komplex, Thermo Scientific Chemicals >