Learn More
Emma Safety Footwear Mammoet M1807 XD Sicherheitsschuhe
Der extrahohe Stiefel ist wärme- und kälteisoliert. Knöchelschutz-Komfort-Schwamm mit zusätzlicher Polsterung für ein bequemeres Tragegefühl und bessere Passform. Mammoet M1807 lässt sich sehr leicht an- und abziehen; die vertikalen Ösen am Schuh machen das Schnüren der feuerhemmenden Schnürsenkel sehr einfach.
227.77 CHF - 240.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Bauweise/Design | Mammoet M1807 XD |
Auskleidungsmaterial | Hygienische Hydro-Tec™ Silber-Beschichtung/Sympatex™ |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15999021
|
Emma Safety Footwear
765868-37 |
37 | N/A | ||||||
15909031
|
Emma Safety Footwear
765868-38 |
38 | N/A | ||||||
15919031
|
Emma Safety Footwear
765868-39 |
39 | N/A | ||||||
15929031
|
Emma Safety Footwear
765868-40 |
40 | N/A | ||||||
15939031
|
Emma Safety Footwear
765868-41 |
41 | N/A | ||||||
15949031
|
Emma Safety Footwear
765868-42 |
42 | N/A | ||||||
15959031
|
Emma Safety Footwear
765868-43 |
43 | N/A | ||||||
15969031
|
Emma Safety Footwear
765868-44 |
44 | N/A | ||||||
15979031
|
Emma Safety Footwear
765868-45 |
45 | N/A | ||||||
15989031
|
Emma Safety Footwear
765868-46 |
46 | N/A | ||||||
15999031
|
Emma Safety Footwear
765868-47 |
47 | N/A | ||||||
15909041
|
Emma Safety Footwear
765868-48 |
48 | N/A | ||||||
15919041
|
Emma Safety Footwear
765868-49 |
49 | N/A | ||||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Wärme- und kälteisoliert
- Feuerhemmende Schnürsenkel
- Wasserdichte Konstruktion aus geöltem Nubuk
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz | |
Hygienische Hydro-Tec™ Silber-Beschichtung/Sympatex™ | |
Stahl |
Schnüre | |
Mammoet M1807 XD | |
Geöltes Nubuk |