Learn More
Emma Safety Footwear Mammoet M1807 XD Sicherheitsschuhe
Der extrahohe Stiefel ist wärme- und kälteisoliert. Knöchelschutz-Komfort-Schwamm mit zusätzlicher Polsterung für ein bequemeres Tragegefühl und bessere Passform. Mammoet M1807 lässt sich sehr leicht an- und abziehen; die vertikalen Ösen am Schuh machen das Schnüren der feuerhemmenden Schnürsenkel sehr einfach.
Marke:  Emma Safety Footwear 765868-45
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15979031
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Wärme- und kälteisoliert
  • Feuerhemmende Schnürsenkel
  • Wasserdichte Konstruktion aus geöltem Nubuk
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Schwarz
Hygienische Hydro-Tec™ Silber-Beschichtung/Sympatex™
45
Schnüre
Mammoet M1807 XD
Geöltes Nubuk
Stahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Mammoet M1807 XD Sicherheitsschuhe > Größe:45