Learn More
Emma Safety Footwear Mammoet M1807 XD Sicherheitsschuhe
Der extrahohe Stiefel ist wärme- und kälteisoliert. Knöchelschutz-Komfort-Schwamm mit zusätzlicher Polsterung für ein bequemeres Tragegefühl und bessere Passform. Mammoet M1807 lässt sich sehr leicht an- und abziehen; die vertikalen Ösen am Schuh machen das Schnüren der feuerhemmenden Schnürsenkel sehr einfach.
Marke: Emma Safety Footwear 765868-37
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Wärme- und kälteisoliert
- Feuerhemmende Schnürsenkel
- Wasserdichte Konstruktion aus geöltem Nubuk
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz | |
Hygienische Hydro-Tec™ Silber-Beschichtung/Sympatex™ | |
37 |
Schnüre | |
Mammoet M1807 XD | |
Geöltes Nubuk | |
Stahl |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Mammoet M1807 XD Sicherheitsschuhe > Größe:37
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur