Learn More
3M™ Wartungsfreie Halbmaske
Click to view available options
Modell:
4251+
4255+
4277+
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Effektiver und komfortabler Schutz vor organischen Dämpfen und gefährlichen Partikeln
- Eine neue, verbesserte Ventilbaugruppe hilft, den Atmungswiderstand beim Ausatmen zu verringern und so den Atemkomfort zu verbessern
- Leichtes, ausgewogenes und flaches Design
- Gebrauchsfertig und wartungsfrei dank integrierter Kassette und Filter
- Weiche, eng anliegende Gesichtsabdichtung aus strukturiertem, nicht allergenem Material
- Mit einer wiederverschließbaren Tasche für die hygienische Lagerung und den Transport
Spezifikation
Spezifikation
Kartuschentyp | FFA1P2 R D |
Zertifizierung/Konformität | EN 405:2001, A1:2009 |
Zertifizierungen (EN) | EN 405:2001+A1:2009 |
Anschlusstyp | Permanent |
Farbe | Blau |
Design Type | Half Mask |
Einwegprodukt | Reusable |
Filtertyp | Bonded Carbon |
Material | Thermoplastisches Elastomer |
Produkttyp | Halbmaske |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Wartungsfreie Halbmaske >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur