Learn More
Medline Scientific™ Magnum T Trinokulares Mikroskop
Die Trinokular-Version der Magnum-Serie mit einer Auswahl an Objektivtypen und LED-Beleuchtung, falls gewünscht.
2030.00 CHF - 6996.00 CHF
Spezifikation
Diaphragma | Iris |
---|---|
Kopfausführung | Trinokular, optisch, mit vertikalem Foto-/Videoanschluss |
Beleuchtungsart | Halogen |
Produkttyp | Trinokulares biologisches Mikroskop |
Enthält | Blauer und grüner Filter, 1 Ersatzbirne, 2 Ersatzsicherungen, 10 ml Immersionsöl, Augenmuscheln aus weichem Gummi, Staubabdeckung und Bedienungsanleitung. |
Produktcode | Marke | Objektivausführung | Kondensatortyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Objektivausführung | Kondensatortyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11910279
|
Medline Scientific™
2722.0000M |
Plan-achromatisch | Hellfeld-Abbe, NA 0.90 bis NA 1.25 (Öl) |
2030.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11900279
|
Medline Scientific™
2721.0000M |
Semi Plan Achromatic | Brightfield Abbe - NA 0.90 - NA 1.25 (oil) | N/A | ||||||
11920279
|
Medline Scientific™
2738.0000M |
Phase Contrast | Phase contrast 5-position turret | N/A | ||||||
Beschreibung
- Optischer Trinokular-Kopf mit 30° Neigung
- 10x/20-mm-Weitfeldokular
- Erhältlich mit semiplanachromatischen, planachromatischen oder Phasenkontrast-Objektiven
- Hellfeld-Abbe-Kondensor, NA 0.90 - NA 1.25 (Öl)
Spezifikation
Iris | |
Halogen | |
Blauer und grüner Filter, 1 Ersatzbirne, 2 Ersatzsicherungen, 10 ml Immersionsöl, Augenmuscheln aus weichem Gummi, Staubabdeckung und Bedienungsanleitung. | |
220/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Trinokular, optisch, mit vertikalem Foto-/Videoanschluss | |
Trinokulares biologisches Mikroskop | |
Umkehr, Revolver mit Fünffach-Drehraster | |
220/240 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Medline Scientific™ Magnum T Trinokulares Mikroskop