Learn More
Medline Scientific™ Magnum T Trinokulares Mikroskop
Die Trinokular-Version der Magnum-Serie mit einer Auswahl an Objektivtypen und LED-Beleuchtung, falls gewünscht.
Marke: Medline Scientific™ 2722.0000M
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Optischer Trinokular-Kopf mit 30° Neigung
- 10x/20-mm-Weitfeldokular
- Erhältlich mit semiplanachromatischen, planachromatischen oder Phasenkontrast-Objektiven
- Hellfeld-Abbe-Kondensor, NA 0.90 - NA 1.25 (Öl)
Spezifikation
Hellfeld-Abbe, NA 0.90 bis NA 1.25 (Öl) | |
WF10X/20 mm | |
Halogen | |
Trinokulares biologisches Mikroskop | |
Umkehr, Revolver mit Fünffach-Drehraster | |
220/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Iris | |
Trinokular, optisch, mit vertikalem Foto-/Videoanschluss | |
Plan-achromatisch | |
Blauer und grüner Filter, 1 Ersatzbirne, 2 Ersatzsicherungen, 10 ml Immersionsöl, Augenmuscheln aus weichem Gummi, Staubabdeckung und Bedienungsanleitung. | |
10 kg | |
220/240 V |