Learn More
Medline Scientific™ Magnum T Trinokulares Mikroskop
Die Trinokular-Version der Magnum-Serie mit einer Auswahl an Objektivtypen und LED-Beleuchtung, falls gewünscht.
Marke: Medline Scientific™ 2721.0000M
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optischer Trinokular-Kopf mit 30° Neigung
- 10x/20-mm-Weitfeldokular
- Erhältlich mit semiplanachromatischen, planachromatischen oder Phasenkontrast-Objektiven
- Hellfeld-Abbe-Kondensor, NA 0.90 - NA 1.25 (Öl)
Spezifikation
Brightfield Abbe - NA 0.90 - NA 1.25 (oil) | |
WF10X/20 mm | |
Halogen | |
Trinocular Biological Microscope | |
Quintuple reversed and revolving with click stop | |
220/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Iris | |
Trinocular, Optical, with Vertical Photo/Video Port | |
Semi Plan Achromatic | |
Blue and green filter, 1 spare bulb, 2 spare fuses, immersion oil 10mL, soft rubber eyecups, dust cover and instruction manual. | |
10 kg | |
220/240 V |