missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesiumsulfat, 7-Hydrat, kristallin, Multi-Compendial, U.S.P., J.T.Baker™

218.00 CHF - 721.00 CHF

Chemische Identifikatoren

CAS 10034-99-8
Summenformel H14MgO11S
Molekulargewicht (g/mol) 246.47
MDL-Nummer MFCD00149785
InChI-Schlüssel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Magnesiumsulfatheptahydrat, Magnesiumsulfat 1:1 Heptahydrat, Magnesiumsulfat-Heptahydrat, Magnesiumsulfat usan:jan, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1 , Heptahydrat, Magnesiumsulfat-Heptahydrat MgSo4.72O, Schwefelsäure, Magnesiumsalz 1:1 , Heptahydrat, Magnesium II, Sulfat, Heptahydrat, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-Name Magnesium;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15588014
Unterlagen ansehen
Avantor J.T.Baker
2504-01
500 g Poly-Flasche
218.00 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15598014
Unterlagen ansehen
Avantor J.T.Baker
2504-05
2.5 kg Poly-Flasche
721.00 CHF
2.50 Kilogramm
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Magnesiumsulfat, 7-Hydrat, kristallin, Multi-Compendial, U.S.P., J.T.Baker™

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt