Learn More
Magnesiumsulfat, 7-Hydrat, kristallin, Multi-Compendial, U.S.P., J.T.Baker™
665.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesiumsulfat |
Namenshinweis | 7-Hydrat |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 2.5 kg |
Formelmasse | 246.47 |
Güte | Multi-Kompendium/USP |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 1.67 kg |