Learn More
Magnesiumsulfat, 7-Hydrat, kristallin, Multi-Compendial, U.S.P., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15588014
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-99-8
Summenformel H14MgO11S
Molekulargewicht (g/mol) 246.47
MDL-Nummer MFCD00149785
InChI-Schlüssel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Magnesiumsulfatheptahydrat, Magnesiumsulfat 1:1 Heptahydrat, Magnesiumsulfat-Heptahydrat, Magnesiumsulfat usan:jan, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1 , Heptahydrat, Magnesiumsulfat-Heptahydrat MgSo4.72O, Schwefelsäure, Magnesiumsalz 1:1 , Heptahydrat, Magnesium II, Sulfat, Heptahydrat, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-Name Magnesium;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumsulfat
Namenshinweis 7-Hydrat
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Formelmasse 246.47
Güte Multi-Kompendium/USP
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.67 kg