Learn More
Magnesiumoxid, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10562031
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumoxid, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10562031
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10562031
Marke: Thermo Scientific Acros 205150025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-48-4
Summenformel MgO
Molekulargewicht (g/mol) 40.30
MDL-Nummer MFCD00011109
InChI-Schlüssel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-Name Oxomagnesium
SMILES O=[Mg]
Spezifikation
Siedepunkt 3600°C
Chemischer Name oder Material Magnesium oxide
Schmelzpunkt 2800°C
Namenshinweis 98%, ca 40 mesh
Farbe Grau
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Complexometry)
Strukturformel MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Merck Index 15, 5741
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6.2mg/l (20°C),reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids,insoluble in alcohol
Formelmasse 40.29
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.58
Dichte 3.5800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Catalog Number205150025,205155000
ChargennummerA0458507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 Catalog Number205150025,205155000
ChargennummerA0454920 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number205150025,205155000
ChargennummerA0453748 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number205150025,205155000
ChargennummerA0451216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number205150025,205155000
Name des Produkts
Magnesiumoxid, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >