Learn More
Magnesiumfluoridhydrat, min. 87 % MgF2, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11435223
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumfluoridhydrat, min. 87 % MgF2, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435223
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11435223
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12830.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7783-40-6 | F2Mg | 62.30 g/mol
Magnesium fluoride is used in ceramics, optical lenses, glass manufacturing, and single crystals for polarizing prisms. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Magnesiumfluorid wird in Keramik, optischen Linsen, Glasherstellung und Einkristallen für Polarisationsprismen verwendet. Es wird auch in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (87 mg/l bei 18 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-40-6
Summenformel F2Mg
Molekulargewicht (g/mol) 62.30
MDL-Nummer MFCD00011108
InChI-Schlüssel ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name magnesium(2+) difluoride
SMILES [F-].[F-].[Mg++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium fluoride hydrate
Menge 500 g
Hinweise zum Prozentgehalt ≥ 87 % MgF2
Merck Index 14,5665
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (87mg/L at 18°C ).
Formelmasse 62.30 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10239923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA12830.0E,A12830.36
ChargennummerC04Z030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12830.0E,A12830.36
ChargennummerY14E040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12830.0E,A12830.36
Chargennummer10170794 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12830.0E,A12830.36
ChargennummerM12B021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12830.0E,A12830.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium fluoride hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Magnesium fluoride hydrate
Name des Produkts
Magnesiumfluoridhydrat, min. 87 % MgF2, Thermo Scientific Chemicals >