Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12625097
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12625097
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 12625097
Marke: Thermo Scientific Acros 447700010
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7791-18-6
Summenformel Cl2H12MgO6
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
MDL-Nummer MFCD00149781
InChI-Schlüssel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifications
Chemischer Name oder Material Magnesium chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 117.0°C
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 101% (Complexometry)
Strukturformel MgCl2·6H2O
Merck Index 15,5726
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 203.31
Reinheit (%) ≥98%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467829 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number447700010,447700050
ChargennummerA0393281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0415313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number447700010,447700050
ChargennummerA0444725 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number
ChargennummerA0430550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2022 Catalog Number
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 24126
    Gültig bis zum2025-02-13
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >