Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10-RS-Analysesäule für monoklonale Antikörper, 5 μm
Die Thermo Scientific™ MAbPac™SCX-10-RS-Analysesäule für monoklonale Antikörper, 5 μm, gewährleistet eine hohe Auflösung und hocheffiziente Analysen monoklonaler Antikörper (MAb) und zugehöriger Varianten.
2145.00 CHF - 2740.00 CHF
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
Max. Druck | 7000 psi (480 bar) |
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 2 bis 12 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15542284
|
Thermo Scientific™
088242 |
150 mm |
2470.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15270426
|
Thermo Scientific™
082675 |
50 mm |
2145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15532284
|
Thermo Scientific™
082515 |
250 mm |
2740.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10-RS-Analysesäule für monoklonale Antikörper, 5 μm, gewährleistet eine hohe Auflösung und hocheffiziente Analysen monoklonaler Antikörper (MAb) und zugehöriger Varianten. Das einzigartige, nicht poröse, pellikulare Harz bietet die Auflösungsleistung zur Trennung von mAb-Varianten, die sich nur durch einen geladenen Rest unterscheiden. Eine hydrophile Schicht umgibt die Polymer-Beads und eliminiert hydrophobe Wechselwirkungen mit dem Harz, wodurch sehr effiziente Peaks erzielt werden. Eine firmeneigene gepfropfte Kationenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-Selektivitätskontrolle für Trennungen mit hoher Auflösung.
Herausragende Leistungsfähigkeit für die Analyse von MAb-Varianten- Außergewöhnlich hohe Auflösung für mAb-Varianten
- Ideal für die Charakterisierung und Bewertung der Qualitätskontrolle von mAbs
- Gut geeignet für Stabilitätsuntersuchungen, die Entwicklung therapeutischer Methoden mit MAbs und das Screening mit hohem Durchsatz
- Unübertroffene Säulen- und Chargen-übergreifende Reproduzierbarkeit eliminiert das Problem der Säulenvariabilität bei Stabilitäts- und Qualitätssicherungs- und –kontrolltests
- Erfüllt die gesetzlichen Auflagen für die Charakterisierung von Biopharmazeutika
- Erhältlich in Partikelgrößen von 3, 5 und 10 μm in Standard- und UHPLC-Formaten Säulen mit kleinerer Partikelgröße ermöglichen die gleiche Auflösung wie die 10-μm-Säulen, jedoch mit wesentlich schnellerer Analysezeit.
Spezifikation
Analysesäule | |
7000 psi (480 bar) | |
2 bis 12 | |
Each | |
MAbPac | |
Ionenaustausch | |
Bio-LC |
2,1 mm | |
5 μm | |
Nicht porös | |
Sulfonat | |
Sphärisches, nicht poröses Polymer | |
Ionenaustausch | |
Responsibly packaged |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.