Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10-RS-Analysesäule für monoklonale Antikörper, 5 μm
Die Thermo Scientific™ MAbPac™SCX-10-RS-Analysesäule für monoklonale Antikörper, 5 μm, gewährleistet eine hohe Auflösung und hocheffiziente Analysen monoklonaler Antikörper (MAb) und zugehöriger Varianten.
Marke: Thermo Scientific™ 088242
2341.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10-RS-Analysesäule für monoklonale Antikörper, 5 μm, gewährleistet eine hohe Auflösung und hocheffiziente Analysen monoklonaler Antikörper (MAb) und zugehöriger Varianten. Das einzigartige, nicht poröse, pellikulare Harz bietet die Auflösungsleistung zur Trennung von mAb-Varianten, die sich nur durch einen geladenen Rest unterscheiden. Eine hydrophile Schicht umgibt die Polymer-Beads und eliminiert hydrophobe Wechselwirkungen mit dem Harz, wodurch sehr effiziente Peaks erzielt werden. Eine firmeneigene gepfropfte Kationenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-Selektivitätskontrolle für Trennungen mit hoher Auflösung.
Herausragende Leistungsfähigkeit für die Analyse von MAb-Varianten
- Außergewöhnlich hohe Auflösung für mAb-Varianten
- Ideal für die Charakterisierung und Bewertung der Qualitätskontrolle von mAbs
- Gut geeignet für Stabilitätsuntersuchungen, die Entwicklung therapeutischer Methoden mit MAbs und das Screening mit hohem Durchsatz
- Unübertroffene Säulen- und Chargen-übergreifende Reproduzierbarkeit eliminiert das Problem der Säulenvariabilität bei Stabilitäts- und Qualitätssicherungs- und –kontrolltests
- Erfüllt die gesetzlichen Auflagen für die Charakterisierung von Biopharmazeutika
- Erhältlich in Partikelgrößen von 3, 5 und 10 μm in Standard- und UHPLC-Formaten Säulen mit kleinerer Partikelgröße ermöglichen die gleiche Auflösung wie die 10-μm-Säulen, jedoch mit wesentlich schnellerer Analysezeit.
Spezifikation
Analysesäule | |
0,46 ml/min | |
7000 psi (480 bar) | |
2 bis 12 | |
Each | |
Sulfonat | |
Sphärisches, nicht poröses Polymer | |
Ionenaustausch |
2,1 mm | |
150 mm | |
5 μm | |
Nicht porös | |
Raumtemperatur bis 60 °C | |
MAbPac | |
Ionenaustausch | |
Bio-LC |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.