Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10-RS-Analysesäule für monoklonale Antikörper, 5 μm
Die Thermo Scientific™ MAbPac™SCX-10-RS-Analysesäule für monoklonale Antikörper, 5 μm, gewährleistet eine hohe Auflösung und hocheffiziente Analysen monoklonaler Antikörper (MAb) und zugehöriger Varianten.
Marke:  Thermo Scientific™ 082675
1866.54 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15270426
  • 1964.78 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10-RS-Analysesäule für monoklonale Antikörper, 5 μm, gewährleistet eine hohe Auflösung und hocheffiziente Analysen monoklonaler Antikörper (MAb) und zugehöriger Varianten. Das einzigartige, nicht poröse, pellikulare Harz bietet die Auflösungsleistung zur Trennung von mAb-Varianten, die sich nur durch einen geladenen Rest unterscheiden. Eine hydrophile Schicht umgibt die Polymer-Beads und eliminiert hydrophobe Wechselwirkungen mit dem Harz, wodurch sehr effiziente Peaks erzielt werden. Eine firmeneigene gepfropfte Kationenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-Selektivitätskontrolle für Trennungen mit hoher Auflösung.
Herausragende Leistungsfähigkeit für die Analyse von MAb-Varianten
  • Außergewöhnlich hohe Auflösung für mAb-Varianten
  • Ideal für die Charakterisierung und Bewertung der Qualitätskontrolle von mAbs
  • Gut geeignet für Stabilitätsuntersuchungen, die Entwicklung therapeutischer Methoden mit MAbs und das Screening mit hohem Durchsatz
  • Unübertroffene Säulen- und Chargen-übergreifende Reproduzierbarkeit eliminiert das Problem der Säulenvariabilität bei Stabilitäts- und Qualitätssicherungs- und –kontrolltests
  • Erfüllt die gesetzlichen Auflagen für die Charakterisierung von Biopharmazeutika
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 3, 5 und 10 μm in Standard- und UHPLC-Formaten Säulen mit kleinerer Partikelgröße ermöglichen die gleiche Auflösung wie die 10-μm-Säulen, jedoch mit wesentlich schnellerer Analysezeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
0,5 ml/min
7000 psi (480 bar)
2 bis 12
Each
Sulfonat
Sphärisches, nicht poröses Polymer
Ionenaustausch
2,1 mm
50 mm
5 μm
Nicht porös
Raumtemperatur bis 60 °C
MAbPac
Ionenaustausch
Bio-LC
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.