Learn More
Thermo Scientific™ MabCaptureC Affinity Matrix
Thermo Scientific™ MabCaptureC Affinity Matrix is an agarose-based, high-binding-capacity Protein A chromatography resin with a rProtein A ligand produced in yeast.
Marke:  Thermo Scientific™ 1963662250
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30019889
  • 4645.00 CHF / 250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Affinity Matrix
Engineered rProtein A
75 ±10 μm
Suspension in 20% ethanol
250 mL
>50 g IgG/L
Agarose-based, epoxide-activated
CH2-CH3 interface Fc-region
Monoclonal antibody purification
Agarose Bead
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4374LL0100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/12/2024 Catalog Number1963662250
Chargennummer4444LL0900 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/12/2024 Catalog Number1963662250
Chargennummer4444LL1500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/12/2024 Catalog Number1963662250
Chargennummer5414LL1000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/12/2024 Catalog Number1963662250
Chargennummer5414LL1000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/12/2024 Catalog Number1963662250
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MabCaptureC Affinity Matrix > 250 mL
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.