Learn More
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ Protein A-Harz mit hoher Kapazität
Ein leistungsstarkes Chromatographieharz zur Erfassung von mAbs und rekombinanten Fc-markierten Fusionsproteinen. Harz bietet eine hohe spezifische Bindungskapazität und verbesserte alkalische Stabilitätseigenschaften unter CIP-Bedingungen (ortsgebundene Reinigung, CIP).
392.00 CHF - 4245.00 CHF
Spezifikation
Format Flasche
Bindungsvermögen 60 mg hIgG/ml bei 5 minütiger Verweildauer (80 mg/ml bei 10 minütiger Verweildauer)
Support-Typ Quervernetzte Agarose
Zusammensetzung 50 % Slurry
Beschreibung Protein A-Harz, alkalisch stabil
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17747473
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A53031
5 mL
392.00 CHF
10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17757473
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A53033
25 mL
2010.00 CHF
50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17767473
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A53034
100 mL
4245.00 CHF
200 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
MabCaptureC High Capacity Protein A Resin is a high-performance chromatography resin for capturing monoclonal antibodies (mAbs) and recombinant Fc-tagged fusion proteins. It provides high specific-binding capacity and enhanced alkaline-stability characteristics under clean-in-place conditions (CIP), for more robust purification and resin regeneration.
Features of the MabCaptureC High Capacity Protein A Resin include:
High binding capacity—60 mg hIgG/mL at 5-minite residence (80 mg/mL at 10-minute residence)
Alkaline stability—engineered to withstand common CIP procedures with 0.2 M NaOH, enabling efficient cleaning of the chromatography resin and improving product quality
Animal component-free raw materials
Versatility—clean antibody or Fc-fusion protein preparations from cell culture supernatant, serum, or ascites
Stability—high-affinity Protein A is securely immobilized to high purity agarose to prevent leaching of ligand, target antibody, or base support
The Protein A ligand, which is produced in yeast, is immobilized on a rigid and uniformly sized agarose bead with an average particle size of 75 μm. The uniformity of the particle size, in turn, delivers superior performance characteristics over traditional resins.
MabCaptureC High Capacity Protein A Resin, alkaline-stable, is suitable for the purification of mAbs as well as a subpopulation of scFv’s and Fab fragments that contain a VH3 domain.
Spezifikation
Spezifikation
Flasche
Quervernetzte Agarose
Protein A-Harz, alkalisch stabil
60 mg hIgG/ml bei 5 minütiger Verweildauer (80 mg/ml bei 10 minütiger Verweildauer)
50 % Slurry
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ Protein A-Harz mit hoher Kapazität