Learn More
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ Protein A-Harz mit hoher Kapazität
Ein leistungsstarkes Chromatographieharz zur Erfassung von mAbs und rekombinanten Fc-markierten Fusionsproteinen. Harz bietet eine hohe spezifische Bindungskapazität und verbesserte alkalische Stabilitätseigenschaften unter CIP-Bedingungen (ortsgebundene Reinigung, CIP).
Marke:  Thermo Scientific™ A53031
341.04 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17747473
  • 392.00 CHF / 10 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
MabCaptureC High Capacity Protein A-Harz ist ein Hochleistungsharz für die Chromatographie zur Erfassung monoklonaler Antikörper (mAbs) und rekombinanter Fc-markierter Fusionsproteine. Es bietet ein hohes spezifisches Bindungsvermögen und verbesserte alkalische Stabilitätseigenschaften unter CIP-Bedingungen (CIP, ortsgebunde Reinigung) für eine robustere Reinigung und Harzregeneration.
Zu den Merkmalen des MabCaptureC Protein-A-Harzes mit hohem Bindungsvermögen gehören:
Hohes Bindungsvermögen—60 mg HIgG/ml bei 5-minütiger Verweildauer (80 mg/ml bei 10-minütiger Verweildauer)
Alkalische Stabilität – entwickelt, um gängigen CIP-Verfahren mit 0,2 M NaOH standzuhalten, um eine effiziente Reinigung des Chromatographieharzes und Verbesserung der Produktqualität zu ermöglichen
Tierkomponenten-freie Rohstoffe
Versatilität – saubere Antikörper- oder Fc-Fusion-Proteinvorbereitung aus Zellkulturüberstand, Serum oder Aszites
Stabilität – hochaffines Protein A wird sicher zu hochreiner Agarose immobilisiert, um das Auslaugen von Liganden, Zielantikörpern oder Basen-Support zu verhindern
Der Protein-A-Ligand, der in Hefe produziert wird, wird auf einem starren und gleichmäßig großen Agarose-Bead mit einer durchschnittlichen Partikelgröße von 75 μm immobilisiert. Die Gleichförmigkeit der Partikelgröße wiederum bietet gegenüber herkömmlichen Harzen überlegene Leistungseigenschaften.
MabCaptureC Protein A-Harze mit hoher Kapazität und alkalischer Stabilität eignen sich für die Reinigung von mAbs sowie für eine Subpopulation von scFv’s und Fab-Fragmenten, die eine VH3-Domäne enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flasche
Quervernetzte Agarose
Protein A-Harz, alkalisch stabil
5 mL
60 mg hIgG/ml bei 5 minütiger Verweildauer (80 mg/ml bei 10 minütiger Verweildauer)
50 % Slurry
10 ml Harz werden als ein 50 %-Slurry geliefert, nach Eingang bei 4 °C lagern
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK403606 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA53031
ChargennummerZH399225 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2024 Catalog NumberA53031
ChargennummerZE395486 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog NumberA53031
ChargennummerZD393661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2024 Catalog NumberA53031
ChargennummerZB389605 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog NumberA53031
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ Protein A-Harz mit hoher Kapazität > 10 ml