Learn More
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ Protein A-Harz mit hoher Kapazität
Ein leistungsstarkes Chromatographieharz zur Erfassung von mAbs und rekombinanten Fc-markierten Fusionsproteinen. Harz bietet eine hohe spezifische Bindungskapazität und verbesserte alkalische Stabilitätseigenschaften unter CIP-Bedingungen (ortsgebundene Reinigung, CIP).
Marke: Thermo Scientific™ A53033
1748.70 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
MabCaptureC High Capacity Protein A-Harz ist ein Hochleistungsharz für die Chromatographie zur Erfassung monoklonaler Antikörper (mAbs) und rekombinanter Fc-markierter Fusionsproteine. Es bietet ein hohes spezifisches Bindungsvermögen und verbesserte alkalische Stabilitätseigenschaften unter CIP-Bedingungen (CIP, ortsgebunde Reinigung) für eine robustere Reinigung und Harzregeneration.Zu den Merkmalen des MabCaptureC Protein-A-Harzes mit hohem Bindungsvermögen gehören:
• Hohes Bindungsvermögen—60 mg HIgG/ml bei 5-minütiger Verweildauer (80 mg/ml bei 10-minütiger Verweildauer)
• Alkalische Stabilität – entwickelt, um gängigen CIP-Verfahren mit 0,2 M NaOH standzuhalten, um eine effiziente Reinigung des Chromatographieharzes und Verbesserung der Produktqualität zu ermöglichen
• Tierkomponenten-freie Rohstoffe
• Versatilität – saubere Antikörper- oder Fc-Fusion-Proteinvorbereitung aus Zellkulturüberstand, Serum oder Aszites
• Stabilität – hochaffines Protein A wird sicher zu hochreiner Agarose immobilisiert, um das Auslaugen von Liganden, Zielantikörpern oder Basen-Support zu verhindern
Der Protein-A-Ligand, der in Hefe produziert wird, wird auf einem starren und gleichmäßig großen Agarose-Bead mit einer durchschnittlichen Partikelgröße von 75 μm immobilisiert. Die Gleichförmigkeit der Partikelgröße wiederum bietet gegenüber herkömmlichen Harzen überlegene Leistungseigenschaften.
MabCaptureC Protein A-Harze mit hoher Kapazität und alkalischer Stabilität eignen sich für die Reinigung von mAbs sowie für eine Subpopulation von scFv’s und Fab-Fragmenten, die eine VH3-Domäne enthalten.
Spezifikation
Flasche | |
Quervernetzte Agarose | |
Protein A-Harz, alkalisch stabil | |
25 mL |
60 mg hIgG/ml bei 5 minütiger Verweildauer (80 mg/ml bei 10 minütiger Verweildauer) | |
50 % Slurry | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Tage
20Stunden
2Minuten
53Sekunden
8Neues Angebot Jetzt sparen