Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Kolbendichtung
Dreiteilige Kolben für gefriergetrocknete Proben. Die Hochvakuumdichtung gewährleistet eine effiziente Lyophilisierung.
108.00 CHF - 112.00 CHF
Spezifikation
Material Silikonkautschuk
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15133055
Unterlagen ansehen
Labconco™
7559000
25 ml, 50 ml
112.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15153055
Unterlagen ansehen
Labconco™
7559200
100 und 250 ml, 250 mL
108.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wählen Sie Ihre Lyph-Lock-Flaschen anhand Ihrer Probengröße aus. Die Flaschen sollten nicht mehr als bis zu einem Drittel ihres Volumens befüllt werden, damit eine maximale Oberfläche erreicht wird und eine effiziente Gefriertrocknung gewährleistet ist.
  • Die flexible Silikondichtung greift oben und unten und hält beim Vorgefrieren und Gefriertrocknen sicher zusammen
  • Ein kompletter Lyph-Lock-Kolben besteht aus einem Glasdeckel und -boden sowie einem Gummidichtring
  • Ober- und Unterteil sind aus hochfestem Borosilikatglas
  • Die Dichtung besteht aus flexiblem, nicht kontaminierendem Silikonkautschuk
  • Oberteile, Böden und Dichtungen sind einzeln als Ersatzteile erhältlich
  • Zur Befestigung der Kolben an Ventilanschlüssen von Gefriertrocknern ist ein Adapter erforderlich (separat bestellbar)
  • Das Borosilikatglas verträgt Höchsttemperaturen von 490 °C und das Silikon maximal 450 °C
  • Der flacher Boden verringert die Verschüttungsgefahr und gewährleistet einen festeren Stand
  • Kompatibel mit allen wichtigen Marken an Labor-Gefriertrocknern
  • Der gesamte Kolben kann autoklaviert werden
Spezifikation
Spezifikation
Silikonkautschuk
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Lyph-Lock™ Kolbendichtung