Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Kolbendichtung
Dreiteilige Kolben für gefriergetrocknete Proben. Die Hochvakuumdichtung gewährleistet eine effiziente Lyophilisierung.
Marke:  Labconco™ 7559000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15133055
  • 112.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wählen Sie Ihre Lyph-Lock-Flaschen anhand Ihrer Probengröße aus. Die Flaschen sollten nicht mehr als bis zu einem Drittel ihres Volumens befüllt werden, damit eine maximale Oberfläche erreicht wird und eine effiziente Gefriertrocknung gewährleistet ist.
  • Die flexible Silikondichtung greift oben und unten und hält beim Vorgefrieren und Gefriertrocknen sicher zusammen
  • Ein kompletter Lyph-Lock-Kolben besteht aus einem Glasdeckel und -boden sowie einem Gummidichtring
  • Ober- und Unterteil sind aus hochfestem Borosilikatglas
  • Die Dichtung besteht aus flexiblem, nicht kontaminierendem Silikonkautschuk
  • Oberteile, Böden und Dichtungen sind einzeln als Ersatzteile erhältlich
  • Zur Befestigung der Kolben an Ventilanschlüssen von Gefriertrocknern ist ein Adapter erforderlich (separat bestellbar)
  • Das Borosilikatglas verträgt Höchsttemperaturen von 490 °C und das Silikon maximal 450 °C
  • Der flacher Boden verringert die Verschüttungsgefahr und gewährleistet einen festeren Stand
  • Kompatibel mit allen wichtigen Marken an Labor-Gefriertrocknern
  • Der gesamte Kolben kann autoklaviert werden
Spezifikation
Spezifikation
25 ml, 50 ml
Silikonkautschuk
Lyph-Lock Kolben, 25 und 50 ml
Name des Produkts
Labconco™ Lyph-Lock™ Kolbendichtung >