Learn More
LY 294002 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Beschreibung
LY 294002 hydrochloride is a prototypical PI 3-kinase inhibitor (IC50 values are 0.31, 0.73, 1.06 and 6.60 μM for PI 3-Kβ, PI 3-Kα, PI 3-Kδ and PI 3-Kγ respectively). Also inhibits other kinases including, CK2, mTOR, PLK1, PIM1 and PIM3. Inhibits proliferation and induces apoptosis in human colon cancer cells in vitro and in vivo. Suppresses proliferation of mESCs. Inhibits autophagic sequestration in rat hepatocytes.
Negative Control also available.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | LY 294002 hydrochloride |
Menge | 5 mg |
Formelmasse | 343.81 |
Reinheit (%) | >99% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
LY 294002 hydrochloride, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur