Learn More
Lutetium(III)-acetathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 207500-05-8 | C6H9LuO6 | 352.10 g/mol
110.00 CHF - 391.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 207500-05-8 |
---|---|
Summenformel | C6H9LuO6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 352.10 |
MDL-Nummer | MFCD00211310 |
InChI-Schlüssel | YMPHWTSLMNFNFB-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | lutetium(3+) triacetate |
SMILES | [Lu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11342518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014571.03 |
1 g |
110.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11352518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014571.06 |
5 g |
391.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
207500-05-8 | |
352.10 | |
YMPHWTSLMNFNFB-UHFFFAOYSA-K | |
[Lu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C6H9LuO6 | |
MFCD00211310 | |
lutetium(3+) triacetate |
Spezifikation
Lutetium(III) acetate hydrate | |
Kristalline Aggregate | |
C6H9LuO6 | |
Soluble in water. | |
[Lu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
352.10 | |
99.9% | |
Hygroskopisch |
207500-05-8 | |
(REO) | |
MFCD00211310 | |
YMPHWTSLMNFNFB-UHFFFAOYSA-K | |
lutetium(3+) triacetate | |
352.11 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 242-566-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen