Learn More
Lutetium(III)-acetathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11352518
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lutetium(III)-acetathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352518
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11352518
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014571.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 207500-05-8 | C6H9LuO6 | 352.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207500-05-8
Summenformel C6H9LuO6
Molekulargewicht (g/mol) 352.10
MDL-Nummer MFCD00211310
InChI-Schlüssel YMPHWTSLMNFNFB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name lutetium(3+) triacetate
SMILES [Lu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium(III) acetate hydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 352.11 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN15J004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number014571.06
ChargennummerZ15H014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number014571.03,014571.06
ChargennummerY27D013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number014571.03,014571.06
Chargennummer22623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number014571.03,014571.06
ChargennummerY25F036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number014571.03,014571.06
Name des Produkts
Lutetium(III)-acetathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >