Learn More
Lutetium(III)-acetathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lutetium(III) acetate hydrate |
Physikalische Form | Kristalline Aggregate |
Menge | 1 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 352.11 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.9% |
Güte | Reacton™ |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |