Learn More
Lutetium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.98 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378697
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lutetium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.98 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378697
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11378697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035802.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10099-66-8
It is used as an additive for chemical industry, single crystal scintillators, carbon arc rods, PET scan detectors, high refractive index glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10099-66-8
MDL-Nummer MFCD00011099
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium(III) chloride
Schmelzpunkt 905°C (sublimation)
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,5615
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 281.33
Reinheit (%) 99.98%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.98 g/mL
Name des Produkts
Lutetium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.98 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >