Learn More
Novus Biologicals™ Lung Tissue Slides (Adenocarcinoma)- Paraffin
Marke: Novus Biologicals™ NBP2-30279
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
Spezifikation
Human | |
Immunohistochemistry-Paraffin | |
Human |
Lung Tissue Slides (Adenocarcinoma-Moderately Differentiated Papillary) | |
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis. | |
Adenocarcinoma |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Lung Tissue Slides (Adenocarcinoma)- Paraffin > Lung Tissue Slides (Adenocarcinoma-Moderately Differentiated Papillary)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur