Learn More
Bohlender™ SICCO™ Premium Mini-Exsikkatoren, mobil
Mobile Premium Mini-Exsikkatoren bestehen aus Polycarbonat und verfügen über zwei transparente PMMA-Einlegeböden.
Marke:  Bohlender™ V1948-06
Artikelnummer. 17147734
  • 349.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polycarbonat
  • Mit praktischem Griff
  • Mit zwei Einlegeböden aus PMMA, Hygrometer und Trockenmittel, rutschfeste Gummifüße
  • One-Touch-Tür mit umlaufender Dichtung
  • Robuste Bauweise
  • Transparenter, bruchsicherer Schrank aus Polycarbonat
  • Hervorragende Rundumsicht
  • Scharniertür mit weitem Öffnungswinkel
  • Leicht, transportabel
  • Mit praktischem Griff
  • Trockenmittel in einem handlichen, wiederverschließbaren Behälter im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonat
1,6 gal.
8,7 in.
7,2 in.
8,4 in.
2,2 lb.
Kieselgelbehälter(23 g)
6,2 l
221 mm
183 mm
214 mm
1 kg
Name des Produkts
Bohlender™ SICCO™ Premium Mini-Exsikkatoren, mobil > Mini-Exsikkatoren, mobile Premium; Material:Polycarbonat; Tiefe (metrisch):214 mm; Höhe (metrisch):183 mm; Breite (metrisch):221 mm; Gewicht (metrisch):1 kg; Fassungsvermögen (metrisch):6,2 L