Learn More
Invitrogen™ Neurite Outgrowth Staining Kit
Das Molecular Probes™ Neurit Outgrowth Staining Kit ermöglicht die schnelle und einfache Messung von Neuritoutgrowth und Zellviabilität in derselben Probe.
Marke:  Invitrogen™ A15001
387.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
497.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13494710
  • 532.00 CHF / 1000 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Grün, Orange
Färbekit für Neuritenauswuchs
1000 assays
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2945662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog NumberA15001
Chargennummer2901460 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog NumberA15001.18,A15001,A15001.22,A15001.36
Chargennummer2857316 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberA15001
Chargennummer2834649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2023 Catalog NumberA15001
Chargennummer2805447 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/10/2023 Catalog NumberA15001
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Neurite Outgrowth Staining Kit > Färbekit für Neuritenauswuchs