Learn More
Merck Immobilon HRP-Chemilumineszenz-Substrate für Western Blot
Vorgemischte, gebrauchsfertige chemolumineszierende Reagenzien für den Nachweis von HRP-basierten Western
512.00 CHF - 789.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp HRP-Substrat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dot/Slot-Blots
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Produkttyp Menge Empfindlichkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Menge Empfindlichkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
12634645
Unterlagen ansehen
Merck
WBLUF0500
HRP-Substrat 500 mL ∼400 fg
789.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11790644
Unterlagen ansehen
Merck
WBLUR0500
HRP-Substrat 500 mL ∼1 bis 3 pg
668.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11770644
Unterlagen ansehen
Merck
WBLUC0500
HRP-Substrat 500 mL ∼6 pg
512.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Meerrettich-Peroxidase (HRP) katalysiert die Oxidation von Luminol in Gegenwart von Peroxid und setzt Photonen (Chemilumineszenz) frei, die auf Röntgenfilmen oder von CCD-Kameras aufgenommen werden können. Die meisten HRP-Substrate sind von schnell abklingenden Signalen und kurzen Haltbarkeitszeiten geprägt, Luminata-Substrate sind jedoch anders zusammengesetzt und enthalten stabilisierende Reagenzien.
  • Konsistente Ergebnisse mit weniger Pipettierfehlern
Luminata-Substraten beigefügte Stabilisatoren:
  • verhindern die spontane Oxidation von Luminol durch Peroxid bei Nichtvorhandensein von HRP
  • verbessern die Stabilität von Luminol und Peroxid und stellen so sicher, dass Luminata-Substrate in ihrem vorgemischten Format ein Jahr lang stabil sind.
  • stabilisieren, verstärken und verlängern das Chemolumineszenzsignal, sobald HRP mit dem Katalysieren der Oxidation beginnt.
Drei verschiedene Empfindlichkeiten für verschiedene Nachweisanforderungen:
  • Immobilon Classico vorgemischtes Reagenz für den täglichen Nachweisbedarf
  • Immobilon Crescendo vorgemischtes Reagenz zum Nachweis im Pikogrammbereich
  • Immobilon Forte vorgemischtes Reagenz für den Nachweis im Femtogrammbereich
Spezifikation
Spezifikation
HRP-Substrat
Dot/Slot-Blots
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Immobilon HRP-Chemilumineszenz-Substrate für Western Blot