Learn More
Merck Immobilon HRP-Chemilumineszenz-Substrate für Western Blot
Vorgemischte, gebrauchsfertige chemolumineszierende Reagenzien für den Nachweis von HRP-basierten Western
Marke:  Merck
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11770644
  • 487.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 16-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Meerrettich-Peroxidase (HRP) katalysiert die Oxidation von Luminol in Gegenwart von Peroxid und setzt Photonen (Chemilumineszenz) frei, die auf Röntgenfilmen oder von CCD-Kameras aufgenommen werden können. Die meisten HRP-Substrate sind von schnell abklingenden Signalen und kurzen Haltbarkeitszeiten geprägt, Luminata-Substrate sind jedoch anders zusammengesetzt und enthalten stabilisierende Reagenzien.
  • Konsistente Ergebnisse mit weniger Pipettierfehlern
Luminata-Substraten beigefügte Stabilisatoren:
  • verhindern die spontane Oxidation von Luminol durch Peroxid bei Nichtvorhandensein von HRP
  • verbessern die Stabilität von Luminol und Peroxid und stellen so sicher, dass Luminata-Substrate in ihrem vorgemischten Format ein Jahr lang stabil sind.
  • stabilisieren, verstärken und verlängern das Chemolumineszenzsignal, sobald HRP mit dem Katalysieren der Oxidation beginnt.
Drei verschiedene Empfindlichkeiten für verschiedene Nachweisanforderungen:
  • Immobilon Classico vorgemischtes Reagenz für den täglichen Nachweisbedarf
  • Immobilon Crescendo vorgemischtes Reagenz zum Nachweis im Pikogrammbereich
  • Immobilon Forte vorgemischtes Reagenz für den Nachweis im Femtogrammbereich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HRP-Substrat
500 mL
2 °C bis 8 °C
Dot/Slot-Blots
∼6 pg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Merck Immobilon HRP-Chemilumineszenz-Substrate für Western Blot > Luminata Classico; 500 ml