Learn More
Merck Immobilon HRP-Chemilumineszenz-Substrate für Western Blot
Vorgemischte, gebrauchsfertige chemolumineszierende Reagenzien für den Nachweis von HRP-basierten Western
Marke: Merck
Beschreibung
Meerrettich-Peroxidase (HRP) katalysiert die Oxidation von Luminol in Gegenwart von Peroxid und setzt Photonen (Chemilumineszenz) frei, die auf Röntgenfilmen oder von CCD-Kameras aufgenommen werden können. Die meisten HRP-Substrate sind von schnell abklingenden Signalen und kurzen Haltbarkeitszeiten geprägt, Luminata-Substrate sind jedoch anders zusammengesetzt und enthalten stabilisierende Reagenzien.
- Konsistente Ergebnisse mit weniger Pipettierfehlern
Luminata-Substraten beigefügte Stabilisatoren:
- verhindern die spontane Oxidation von Luminol durch Peroxid bei Nichtvorhandensein von HRP
- verbessern die Stabilität von Luminol und Peroxid und stellen so sicher, dass Luminata-Substrate in ihrem vorgemischten Format ein Jahr lang stabil sind.
- stabilisieren, verstärken und verlängern das Chemolumineszenzsignal, sobald HRP mit dem Katalysieren der Oxidation beginnt.
Drei verschiedene Empfindlichkeiten für verschiedene Nachweisanforderungen:
- Immobilon Classico vorgemischtes Reagenz für den täglichen Nachweisbedarf
- Immobilon Crescendo vorgemischtes Reagenz zum Nachweis im Pikogrammbereich
- Immobilon Forte vorgemischtes Reagenz für den Nachweis im Femtogrammbereich
Spezifikation
HRP-Substrat | |
500 mL | |
2 °C bis 8 °C |
Dot/Slot-Blots | |
∼1 bis 3 pg |