Learn More
3M™ Atemschutzmaske, Serie 8300
Diese Maske gewährleistet einen komfortablen, wirkungsvollen Atemschutz für Umgebungen mit Staubpartikeln und/oder Partikeln aus nicht-flüchtigen Flüssigkeiten in der Luft. Die Atemschutzmaske der 3M Serie 8300 gewährleistet ein gleichbleibend hohes Wirkverhalten und sorgt für eine wirkungsvolle Filterung bei geringem Atemwiderstand.
20.45 CHF - 71.50 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AS/NZS 1716:2003; European Standard EN149:2001 + A1:2009 NR |
---|---|
Material | Thermoplastisches Elastomer |
Produkttyp | Partikel-Atemschutzmaske ohne Ventil |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Branchen, in denen die Mitarbeiter Staubpartikeln oder nicht flüchtigen flüssigen Partikeln ausgesetzt sind |
Latexfrei | Ja |
Produktcode | Marke | Filtertyp | dimWithExhalationValve | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Filtertyp | dimWithExhalationValve | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12682605
|
3M™
7100011455 |
FFP2 | N/A | N/A | N/A | ||||||
12692605
|
3M™
7100010817 |
FFP2 | N/A | N/A | N/A | ||||||
11706003
|
3M™
7100011341 |
FFP1 | N/A | N/A | N/A | ||||||
11716003
|
3M™
7100010819 |
FFP1 | N/A | N/A | N/A | ||||||
11726003
|
3M™
7100011455 |
FFP2 | N/A | N/A | N/A | ||||||
11612999
|
3M™
7100057145 |
FFP3 |
71.50 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||||
Beschreibung
Diese Maske bietet einen komfortablen, wirkungsvollen Atemschutz für Umgebungen, in denen die Mitarbeiter Staubpartikeln und/oder nicht-flüchtigen Aerosolpartikeln in der Luft ausgesetzt sind.- Geprüft und zertifiziert gemäß AS/NZS 1716:2003
- Robust outer shell improves collapse resistance
- M-Nasenklemme mit nur wenigen Druckpunkten sitzt bequem auf der Nase.
- Elastische Stirnbänder verbessern den Tragekomfort an Hals, Gesicht und Kopf und sorgen für ein sicheres Tragegefühl.
- Modernes 3M™ Elektret-Filtermaterial mit konsistent hohem Wirkverhalten sorgt für eine wirkungsvolle Filterung bei geringem Atemwiderstand.
- Das äußerst weiche, gepolsterte Innenfutter sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.
- Modelle mit Cool Flow™ Ausatemventil bieten verbesserten Komfort in heißer, feuchter Umgebung und/oder bei schwerer körperlicher Arbeit.
- Farbige Stirnbänder zur einfachen Identifizierung: gelb für P1, blau für P2
Spezifikation
AS/NZS 1716:2003; European Standard EN149:2001 + A1:2009 NR | |
Partikel-Atemschutzmaske ohne Ventil | |
Ja |
Thermoplastisches Elastomer | |
Für Branchen, in denen die Mitarbeiter Staubpartikeln oder nicht flüchtigen flüssigen Partikeln ausgesetzt sind | |
Aluminum clip |