Learn More
3M™ Atemschutzmaske, Serie 8300
Diese Maske gewährleistet einen komfortablen, wirkungsvollen Atemschutz für Umgebungen mit Staubpartikeln und/oder Partikeln aus nicht-flüchtigen Flüssigkeiten in der Luft. Die Atemschutzmaske der 3M Serie 8300 gewährleistet ein gleichbleibend hohes Wirkverhalten und sorgt für eine wirkungsvolle Filterung bei geringem Atemwiderstand.
Marke:  3M™ 7100010819
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11716003
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Diese Maske bietet einen komfortablen, wirkungsvollen Atemschutz für Umgebungen, in denen die Mitarbeiter Staubpartikeln und/oder nicht-flüchtigen Aerosolpartikeln in der Luft ausgesetzt sind.
  • Geprüft und zertifiziert gemäß AS/NZS 1716:2003
  • Robust outer shell improves collapse resistance
  • M-Nasenklemme mit nur wenigen Druckpunkten sitzt bequem auf der Nase.
  • Elastische Stirnbänder verbessern den Tragekomfort an Hals, Gesicht und Kopf und sorgen für ein sicheres Tragegefühl.
  • Modernes 3M™ Elektret-Filtermaterial mit konsistent hohem Wirkverhalten sorgt für eine wirkungsvolle Filterung bei geringem Atemwiderstand.
  • Das äußerst weiche, gepolsterte Innenfutter sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.
  • Modelle mit Cool Flow™ Ausatemventil bieten verbesserten Komfort in heißer, feuchter Umgebung und/oder bei schwerer körperlicher Arbeit.
  • Farbige Stirnbänder zur einfachen Identifizierung: gelb für P1, blau für P2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
AS/NZS 1716:2003; Europäische Norm EN149:2001 + A1:2009 NR
Thermoplastisches Elastomer
Für Branchen, in denen die Mitarbeiter Staubpartikeln oder nicht flüchtigen flüssigen Partikeln ausgesetzt sind
8312
FFP1
Partikel-Atemschutzmaske mit Ventil
Ja
Klemme aus Aluminium
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Atemschutzmaske, Serie 8300 > Model: 8312; Filter efficiency: FFP1; Valved