Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, niedere Form
Zum genauen und sicheren Abwiegen von Proben im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser mit niedriger Form werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
16.25 CHF - 218.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10508151
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05560509 |
15 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
13433589
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05560509 |
15 ml |
118.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10603971
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05560513 |
30 ml |
120.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11778104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05565350 |
30 ml |
218.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15320895
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05560516 |
45 ml |
139.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Mit auswechselbarem NS-Stopfen oder -Kappe
- Mit eingeprägter Größe (mm) und Kapazität (ml)
- Korrosionsfrei und resistent gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Niedrig | |
Wägeglas |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, niedere Form