Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, niedere Form
Zum genauen und sicheren Abwiegen von Proben im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser mit niedriger Form werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05560516
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15320895
  • 139.00 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Mit auswechselbarem NS-Stopfen oder -Kappe
  • Mit eingeprägter Größe (mm) und Kapazität (ml)
  • Korrosionsfrei und resistent gegen plötzliche Temperaturwechsel
Specifications
Specifications
45 ml
1/Packung
Wägeglas
Tastenabdeckung
Niedrig
30 mm
60 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, niedere Form > Kapazität: 45 ml