Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, niedere Form
Zum genauen und sicheren Abwiegen von Proben im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser mit niedriger Form werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05565350
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11778104
  • 218.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit auswechselbarem NS-Stopfen oder -Kappe
  • Mit eingeprägter Größe (mm) und Kapazität (ml)
  • Korrosionsfrei und resistent gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
30 ml
6/Packung
Wägeglas
Niedrig
35 mm
48 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, niedere Form > Kapazität: 30 ml