Learn More
Drierite™ Trocknungsröhrchen, Cole-Parmer™
Click to view available options
Menge:
4/Packung
Verpackung:
4/Packung
Beschreibung
Die Schläuche trocknen bis zu einem Taupunkt von &-100& F bei einer Flussrate bis 300 ml/min. Die 8 in. langen Trockenrohre mit einem Außendurchmesser von 3/4 in. sind mit 30 g Drierit-Indikator befüllt.
- Die Ein- und Auslässe eignen sich für Schläuche mit 1/4 bis 3/8 in. Innendurchmesser
- 20Mit Porextrade, & Mikrometer-Filter an beiden Enden
Spezifikation
Spezifikation
Material | Calcium Sulfate with Cobalt Chloride |
Menge | 4/Packung |
Verpackung | 4/Packung |
Porenvolumen | 20 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- INDICATING DRIERITE
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: cobalt dichloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Drierite™ Trocknungsröhrchen, Cole-Parmer™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur