Learn More
Lovibond™ Phenolrot-Tablette
Lovibond Phenolrot-Tablette, Orange, Zusammensetzung:Natriumchlorid, Format:Tablette, zur Verwendung mit:Wasseranalyse, Kolorimeter und Spektralphotometer, Methode:Phenolrot, pH-Bereich:6,5 bis 8,4, Haltbarkeit:10 Jahre, Lagerbedingungen:20 °C
Marke:  Lovibond™ 511790BT
Artikelnummer. 15361965
  • 24.25 CHF / 100 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Lovibond Phenolrot-Tablette, Orange, Zusammensetzung:Natriumchlorid, Format:Tablette, zur Verwendung mit:Wasseranalyse, Kolorimeter und Spektralphotometer, Methode:Phenolrot, pH-Bereich:6,5 bis 8,4, Haltbarkeit:10 Jahre, Lagerbedingungen:20 °C
Spezifikation
Spezifikation
Orange
6,5 bis 8,4
Wasseranalyse
20 °C
Phenolrot-Tablette
Natriumchlorid
Tablet
Kolorimeter und Spektrophotometer
Phenolrot
Name des Produkts
Lovibond™ Phenolrot-Tablette > Phenolrot-Tablette; Menge: 100/Pckg.