Learn More
Lovibond™ Comparator Checkit™, Chlor, gesamt (DPD), 0-3,5 mg/l Cl2
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
Marke:  Lovibond™ 147051
Artikelnummer. 10688195
  • 90.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • Aqua Komparator Gehäuse
  • Aqua Komparator Scheibe
  • DPD-Gesamtreagenz, 5 ml-Probe (100 Stück)
  • 2 x 13.5 mm-Probenzellen
  • Tablettenzerkleinerer
  • Anweisungen
  • Transportkoffer
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
Spezifikation
±5 %
Aqua Comparator™ Gehäuse, Aqua Comparator™ Scheibe, DPD Gesamtreagenz 5-ml-Probe, 2 x 13.5-mm-Probenzellen, Tablettenbrecher, Anleitung, Tragetasche
0 bis 3,5 mg/l
Routine-Trinkwasseranalyse
100
Chlorfrei- und Gesamttestkit
Name des Produkts
Lovibond™ Comparator Checkit™, Chlor, gesamt (DPD), 0-3,5 mg/l Cl2 > Chlorfrei-gesamt; 0–3.5 mg/l