Learn More
Eppendorf™ Adapter für Zentrifuge 5910 R mit Rotor S-4xUniversal
Adapter für 1 x 1000 ml-Flasche in Zentrifuge 5910 R mit Rotor S-4 x Universal
Marke:  Eppendorf™ 5910756003
369.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16326495
  • 370.48 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für 1,000-ml-Weithalsflasche (Katalognummer 5910 770.006) in Kombination mit Rotor S-4xUniversal
  • Satz mit 2 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 × 1.000 ml
für Centrifuge 5910 R mit Rotor S-4xUniversal
1
Satz aus 2 Stück
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für Zentrifuge 5910 R mit Rotor S-4xUniversal > Fassungsvermögen:1 x 1.000 ml