Learn More
Fisherbrand™ LN2 Backup Systems for Isotemp Chest Ultra-Low Temperature Freezers
Ensure optimal security for critical samples by using Fisherbrand™ Isotemp LN2 Backup Systems for Ultra-Low Temperature Freezers.
4265.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Werkseitiger Einbau |
---|---|
Temperaturbereich | -80 °C |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17858010
|
Fisherbrand™
332353G03 |
Isotemp 3 cu. ft. Chest Ultra-Low Temperature Freezer |
4265.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17898010
|
Fisherbrand™
332353G07 |
Isotemp 13 und 20 cu. ft. Ultra-Tiefkühltruhe |
4265.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Maintains temperature down to -80°C with liquid nitrogen
Spezifikation
Werkseitiger Einbau | |
-80 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ LN2 Backup Systems for Isotemp Chest Ultra-Low Temperature Freezers