Learn More
Heinz Herenz Flüssigmedium-Tupfer, Amies
Reagenzröhrchen mit dem rosafarbenen Schraubverschluss, das 1 ml Ames-Medium enthält und für die Probenahme und Konservierung von aeroben, anaeroben und anspruchsvollen Bakterien innerhalb von 48 Stunden geeignet ist.
83.70 CHF - 779.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Transport- und Abstrichtupfer |
---|---|
Sterilität | Steril |
Verschlussfarbe | Rosa |
Enthält | Reagenzglas mit Schraubverschluss und flüssigen Medien |
Verpackung | Aufreißpackung |
Produktcode | Marke | Spitzentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spitzentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17917842
|
Heinz Herenz
1020203 |
Standard |
735.00 CHF
900 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16505354
|
Heinz Herenz
1020203 |
Standard | N/A | |||||||
17927842
|
Heinz Herenz
1020204 |
Fein |
779.00 CHF
900 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16515354
|
Heinz Herenz
1020204 |
Fein | N/A | |||||||
Beschreibung
- Für den Transport und die Konservierung mikrobiologischer Proben
- Flüssige Medien ermöglichen eine einfache Verdünnung von Proben
- Führen Sie verschiedene Tests aus einer Probe durch
- Gebrauchsfertiges Gerät, das in einer leicht zu öffnenden Verpackung geliefert wird
- Haltepunkt in der Welle des Applikators ermöglicht einen sicheren und hygienischen Arbeitsablauf
- Voretikettierte Reagenzgläser ermöglichen eine korrekte Identifizierung
- Herstellung nach GMP (Good Manufacturing Practice) und Zertifizierung nach DIN EN ISO13485 gewährleisten die hohe Qualität
- Steril (SAL-Wert 106)
Spezifikation
Transport- und Abstrichtupfer | |
Rosa | |
Aufreißpackung |
Steril | |
Reagenzglas mit Schraubverschluss und flüssigen Medien | |
Schaumstoffstab |