Learn More
Heinz Herenz Flüssigmedium-Tupfer, Amies
Reagenzröhrchen mit dem rosafarbenen Schraubverschluss, das 1 ml Ames-Medium enthält und für die Probenahme und Konservierung von aeroben, anaeroben und anspruchsvollen Bakterien innerhalb von 48 Stunden geeignet ist.
Marke:  Heinz Herenz 1020204
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17927842
  • 779.00 CHF / 900 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • Für den Transport und die Konservierung mikrobiologischer Proben
  • Flüssige Medien ermöglichen eine einfache Verdünnung von Proben
  • Führen Sie verschiedene Tests aus einer Probe durch
  • Gebrauchsfertiges Gerät, das in einer leicht zu öffnenden Verpackung geliefert wird
  • Haltepunkt in der Welle des Applikators ermöglicht einen sicheren und hygienischen Arbeitsablauf
  • Voretikettierte Reagenzgläser ermöglichen eine korrekte Identifizierung
  • Herstellung nach GMP (Gute Fertigungspraxis) und Zertifizierung nach DIN EN ISO 13485 für hohe Qualität
  • Steril (SAL 10-6)
Spezifikation
Spezifikation
Transport- und Abstrichtupfer
Rosa
Reagenzglas mit Schraubverschluss und flüssigen Medien
Schaumstoffstab
Steril
Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
Aufreißpackung
Fein
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heinz Herenz Flüssigmedium-Tupfer, Amies > Spitze: Fein