Learn More
Heinz Herenz Flüssigmedium-Tupfer, Amies
Reagenzröhrchen mit dem rosafarbenen Schraubverschluss, das 1 ml Ames-Medium enthält und für die Probenahme und Konservierung von aeroben, anaeroben und anspruchsvollen Bakterien innerhalb von 48 Stunden geeignet ist.
Marke:  Heinz Herenz 1020203
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16505354
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Transport und die Konservierung mikrobiologischer Proben
  • Flüssige Medien ermöglichen eine einfache Verdünnung von Proben
  • Führen Sie verschiedene Tests aus einer Probe durch
  • Gebrauchsfertiges Gerät, das in einer leicht zu öffnenden Verpackung geliefert wird
  • Haltepunkt in der Welle des Applikators ermöglicht einen sicheren und hygienischen Arbeitsablauf
  • Voretikettierte Reagenzgläser ermöglichen eine korrekte Identifizierung
  • Herstellung nach GMP (Gute Fertigungspraxis) und Zertifizierung nach DIN EN ISO 13485 für hohe Qualität
  • Steril (SAL 10-6)
Spezifikation
Spezifikation
Transport- und Abstrichtupfer
Rosa
Reagenzglas mit Schraubverschluss und flüssigen Medien
Schaumstoffstab
Steril
Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
Aufreißpackung
Standard
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heinz Herenz Flüssigmedium-Tupfer, Amies > Spitze: Standard