Learn More
Lithium Hydroxide Monohydrate, TraceSELECT™, ≥99.998% (metals basis), Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15641710
Lithium Hydroxide Monohydrate, TraceSELECT™, ≥99.998% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15641710 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
10 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15641710
Marke: Honeywell-Fluka 1951910G
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium Hydroxide Monohydrate
Schmelzpunkt 423°C
CAS 1310-66-3
Farbe Farblos
pH Alkaline
Physikalische Form Solid
Menge 10 g
Summenformel H3LiO2
Strukturformel LiOH · H2O
MDL-Nummer MFCD00149772
UN-Nummer UN2680
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
InChI-Schlüssel GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].O.[OH-]
IUPAC-Name lithium(1+) hydrate hydroxide
Molekulargewicht (g/mol) 41.96
PubChem CID 168937
Formelmasse 41.96g/mol
Reinheit (%) ≥99.998% (metals basis)
Güte TraceSELECT™
Geruch Weak
Verpackung Poly-Flasche
Dichte ∽1.830g/cu.cm at 20°C
Name des Produkts
Lithium Hydroxide Monohydrate, TraceSELECT™, ≥99.998% (metals basis), Honeywell™ Fluka™ >