Learn More
Lithiumhydroxid-Monohydrat, weißes, kristallines Pulver, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11470800
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithiumhydroxid-Monohydrat, weißes, kristallines Pulver, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470800
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11470800
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044473.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Lithiumhydroxid-Monohydrat, H3LiO2, CAS-Nummer-1310-66-3, unii-g51xlp968g, Lithiumhydroxid-Monohydrat, LiOH-Wasser, Lithiumhydrat, hydroxyde de lithium, lithium hydroxido, Lithiumhydroxid, Monohydrat, Lithiumhydroxid-Hydrat, LiOH.hydrat, LiOH-hydrat, 100 g, 99,995 % (Metallbasis), weiß
Lithium hydroxide is used for the production of lithium greases, lithium soaps, lithium stearate and lithium salts. It finds application as a carbon dioxide adsorbent in breathing gas purification systems for spacecrafts, submarines and rebreathers; as a storage-battery electrolyte; as a heat transfer medium and as a catalyst for polymerization reaction. It is also used in ceramics and some portland cement formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-66-3
Summenformel H3LiO2
Molekulargewicht (g/mol) 41.96
MDL-Nummer MFCD00149772
InChI-Schlüssel GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh waterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 168937
IUPAC-Name Lithium;hydroxid;hydrat
SMILES [Li+].O.[OH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium hydroxide monohydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.995% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and ethanol.
Formelmasse 41.96 (23.95 Anhydrous)
Dichte 1.51 g/cm3 at 20°C
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR20L050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2025 Catalog Number044473.14,044473.36,044473.22
ChargennummerP31L026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number044473.14,044473.36,044473.22
ChargennummerY27K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Catalog Number044473.14,044473.36,044473.22
ChargennummerW26K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number044473.14,044473.36,044473.22
ChargennummerT29K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog Number044473.14,044473.36,044473.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium hydroxide monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium hydroxide monohydrate
Name des Produkts
Lithiumhydroxid-Monohydrat, weißes, kristallines Pulver, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >