Learn More
Lithiumhydroxid-Monohydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12337123
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithiumhydroxid-Monohydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12337123 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 12337123
Marke: Thermo Scientific Acros 413321000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-66-3
Summenformel H3LiO2
Molekulargewicht (g/mol) 41.96
MDL-Nummer MFCD00149772
InChI-Schlüssel GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
SMILES [Li+].O.[OH-]
Spezifikation
Siedepunkt 920.0°C
Chemischer Name oder Material Lithium hydroxide monohydrate
Schmelzpunkt 462.0°C
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel LiOH·H2O
Merck Index 14,5534
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 109g/L (20°C). Other solubilities: 107g/L (0°C), 148g/L (100°C), slightly soluble in alcohol
IUPAC-Name Lithium;hydroxid;hydrat
Formelmasse 41.95
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0473488 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2025 Catalog Number413320025,413321000,413325000
ChargennummerA0469975 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number413320025,413321000,413325000
ChargennummerA0466763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2024 Catalog Number413320025,413321000,413325000
ChargennummerA0456706 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog Number413320025,413321000,413325000
ChargennummerA0453153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number413320025,413321000,413325000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium hydroxide monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Lithiumhydroxid-Monohydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >